Merck
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinone
96%
Synonim(y):
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 3-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, 3-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
zanieczyszczenia
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5410
gęstość
1.1897 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
Klucz InChI
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)