Merck
658820
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2,6-dichloroaniline
97%
Synonim(y):
(4-Bromo-2,6-dichlorophenyl)amine, 2,6-Dichloro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2,6-dichloro-benzenamine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H4BrCl2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.91
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
83-87 °C
grupa funkcyjna
bromo
chloro
ciąg SMILES
Nc1c(Cl)cc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C6H4BrCl2N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
Klucz InChI
NPQBZKNXJZARBJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)