Key Documents
658243
Lithium pyrrolidinoborohydride solution
1 M in THF
Synonim(y):
Lithium trihydro-1-pyrrolidinylborate
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: reductant
stężenie
1 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.425
gęstość
0.890 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].[H][B-]([H])([H])N1CCCC1
InChI
1S/C4H11BN.Li/c5-6-3-1-2-4-6;/h1-4H2,5H3;/q-1;+1
Klucz InChI
CUBZYJJJUFGOBJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Reducing agent for reduction of carbonic and carboxylic acid derivatives
- Reagent for reduction-amination reactions
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.