Kluczowe dokumenty
658235
Lithium dimethylaminoborohydride solution
1 M in THF
Synonim(y):
N-Methylmethanamine boron complex, Lithium (dimethylamino)trihydroborate, Lithium trihydro(N-methylmethanaminato)borate
About This Item
Polecane produkty
przydatność reakcji
reagent type: reductant
Poziom jakości
stężenie
1 M in THF
współczynnik refrakcji
n20/D 1.423
gęstość
0.882 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].[BH3-]N(C)C
InChI
1S/C2H9BN.Li/c1-4(2)3;/h1-3H3;/q-1;+1
Klucz InChI
CEDUMRZWZLVFKS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Reactant for:
- B-H oxidative addition reactions
- Reduction and amination reactions
- Reduction of N-alkyl lactams
- Synthesis of tertiary amine-boranes
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.
Lithium aminoborohydride (LAB) reagents are a new class of powerful and selective reagents developed in the laboratory of Professor Bakthan Singaram at the University of California, Santa Cruz.