Merck
657425
Sigma-Aldrich
Methyl 5-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
5-Bromonicotinic acid methyl ester, 5-Bromopyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Methyl 5-bromonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
96-100 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
Klucz InChI
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Substrate used in a microwave-assisted, palladium-catalyzed arylation of acetone as its TMS enol ether.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)