Merck
657204
Sigma-Aldrich
Sodium octanoate-2,4,6,8-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
Octanoic acid-2,4,6,8-13C4 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(CH213CH2)3CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
mp
>300 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3]C[13CH2]C[13CH2]C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C8H16O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10;/h2-7H2,1H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/i1+1,3+1,5+1,7+1;
Klucz InChI
BYKRNSHANADUFY-VGFFGMLCSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)