Merck
656658
Sigma-Aldrich
Ethane-d5 sulfonic acid
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2D5HO3S
Masa cząsteczkowa:
115.16
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
95% (CP)
przesunięcie masy
M+5
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/i1D3,2D2
Klucz InChI
CCIVGXIOQKPBKL-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)