Kluczowe dokumenty
8.20016
Sigma-Aldrich
Kwas etanosulfonowy
for synthesis
Synonim(y):
Ethanesulfonic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
209-843-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
liquid
bp
136-140 °C/3 hPa
mp
-17 °C
gęstość
1.34 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)([O-])CC
InChI
1S/C2H6O3S/c1-2-6(3,4)5/h2H2,1H3,(H,3,4,5)/p-1
Klucz InChI
CCIVGXIOQKPBKL-UHFFFAOYSA-M
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.340 - 1.345
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup