Merck
56260
Sigma-Aldrich
3-Hydroxypropane-1-sulfonic acid
technical, ≥80% (T)
Synonim(y):
1-Hydroxypropane-3-sulfonic acid, 3-Hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-Hydroxypropan-1-sulfonic acid, 3-Hydroxypropanesulfonic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH2SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.16
Beilstein:
1753832
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
≥80% (T)
zanieczyszczenia
≤0.1% 1,3-propane sultone
~20% water
gęstość
1.364 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfonic acid
ciąg SMILES
OCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O4S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h4H,1-3H2,(H,5,6,7)
Klucz InChI
WQPMYSHJKXVTME-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
may contain up to ~40% (NMR) 3,3′-Oxydi(propanesulfonic acid)
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marie Pollard et al.
Journal of psychopharmacology (Oxford, England), 28(10), 935-946 (2014-07-18)
Suppressing anxiety and fear memory relies on bidirectional projections between the medial prefrontal cortex and the amygdala. Positive allosteric modulators of mGluR5 improve cognition in animal models of schizophrenia and retrieval of newly formed associations such as extinction of fear-conditioned