Merck
655031
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenethyl bromide
97%
Synonim(y):
2-Methoxy-1-(2-bromoethyl)benzene
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CH2Br
Masa cząsteczkowa:
215.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.558 (lit.)
bp
105.5-110.5 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
1.356 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
COc1ccccc1CCBr
InChI
1S/C9H11BrO/c1-11-9-5-3-2-4-8(9)6-7-10/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
UIIJKBSUGZNVQN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)