Merck
652733
Sigma-Aldrich
2,5-Diiodopyridine
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3I2N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
330.89
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
152-155 °C (lit.)
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Ic1ccc(I)nc1
InChI
1S/C5H3I2N/c6-4-1-2-5(7)8-3-4/h1-3H
Klucz InChI
YHWFCFIXXMXRBF-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)