Merck
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H3(Br)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
106-110 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Klucz InChI
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)