Merck
646083
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC17H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
przesunięcie masy
M+1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i18+1
Klucz InChI
UWHZIFQPPBDJPM-WSYCZJLPSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)