Merck
69301
Supelco
cis-Vaccenic acid
analytical standard
Synonim(y):
kwas oktadec-11(cis)-enowy
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)9CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.46
Beilstein:
1726565
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
zanieczyszczenia
≤0.5% trans-isomer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.459 (lit.)
bp
150 °C/0.03 mmHg (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
clinical testing
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-
Klucz InChI
UWHZIFQPPBDJPM-FPLPWBNLSA-N
Opis ogólny
Kwas cis-wakcenowy należy do klasy nienasyconych kwasów tłuszczowych. Jest on produkowany głównie przez wiele gatunków bakterii heterotroficznych. Występuje również w innych organizmach morskich, takich jak fitoplanktony. Znajduje również zastosowanie jako biomarker bakteryjny.
Zastosowanie
Kwas cis-wakcenowy może być stosowany jako wzorzec analityczny w następujących przypadkach:
  • Ilościowym oznaczaniu analitu i produktów jego fotodegradacji w próbkach morskich z wykorzystaniem chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas z uderzeniem elektronów (GC-EIMS). Zbadano fotoutlenianie składników lipidowych dwóch szczepów tlenowych bakterii fotoheterotroficznych, szczepu Erythrobacter sp. NAP1 i izolatu COL2P związanego z Roseobacter oraz porównano wyniki uzyskane po napromieniowaniu aksenicznych i nieaksenicznych kultur okrzemki Skeletonema costatum.
  • Kwantyfikacja analitu w metanolowym ekstrakcie z liści Lepidium sativum przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS).
  • Kwantyfikacja analitu w metanolowym ekstrakcie z liści Rosmarinus oficinalis przy użyciu chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas i spektroskopią w podczerwieni z transformacją Fouriera.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
446.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
230 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas chromatography mass spectrum and fourier-transform infrared spectroscopy analysis of methanolic extract of Rosmarinus oficinalis leaves
Hameed HI, et al.
Journal of pharmacognosy and phytotherapy, 7(6), 90-106 (2015)
Jean-François Rontani et al.
Lipids, 38(10), 1085-1092 (2003-12-13)
The origin of 11-hydroxyoctadec-trans-12-enoic and 12-hydroxyoctadec-trans-10-enoic acids (photodegradation products of cis-vaccenic acid) in the marine environment was investigated. cis-Vaccenic acid is commonly used as a bacterial biomarker; however, in heterotrophic bacteria the observed rates of cis-vaccenic acid photodegradation are negligible.