Merck
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonim(y):
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
Masa cząsteczkowa:
287.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
97% (CP)
Formularz
liquid
bp
150 °C (lit.)
mp
14-15 °C (lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+5
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
−20°C
ciąg SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Klucz InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)