Kluczowe dokumenty
645907
Water-17O
7-9.9 atom % 17O
Synonim(y):
17O Labeled water
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
7-9.9 atom % 17O
masa cząsteczkowa
18.09 by atom % calculation
tw
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
gęstość
1.044 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[17OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+1
Klucz InChI
XLYOFNOQVPJJNP-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(Normalized with respect to hydrogen)
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?