Kluczowe dokumenty
645524
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 200-425 mesh
About This Item
Polecane produkty
product name
Silica gel, technical grade, pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
opis
Residual water (≤12%)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
metody
LPLC: suitable
powierzchnia
500-600 m2/g , approx.
macierz
Silica
grupa aktywna macierzy
silica
wielkość cząstki
200-425 mesh
35-75 μm
wielkość porów
0.75 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
pH
6.5-7.5
tw
2230 °C
mp
>1600 °C
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?