Merck
644609
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4SO2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
236.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
191-195 °C (lit.)
ciąg SMILES
NS(=O)(=O)c1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-3-1-2-4-6(5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
YSFGGXNLZUSHHS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3