Merck
289744
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) oxide, dispersion
greener alternative
20 wt. % colloidal dispersion in 2.5% acetic acid, 30-50 nm avg. part. size
About This Item
Wzór liniowy:
CeO2
Masa cząsteczkowa:
172.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352303
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. rozm. cząst.
30-50 nm
pH
~2.7
lepkość
10 cP(lit.)
gęstość
1.22 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
O=[Ce]=O
InChI
1S/Ce.2O
Klucz InChI
CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Ten produkt jest przeznaczony do molekularnych systemów magazynowania energii słonecznej (MOST). Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Vishal Shah et al.
PloS one, 7(10), e47827-e47827 (2012-10-31)
Cerium oxide nanoparticles have found numerous applications in the biomedical industry due to their strong antioxidant properties. In the current study, we report the influence of nine different physical and chemical parameters: pH, aeration and, concentrations of MgSO(4), CaCl(2), KCl
Hailong Li et al.
Journal of hazardous materials, 243, 117-123 (2012-11-08)
MnO(x)-CeO(2) mixed-oxide supported on TiO(2) (Mn-Ce/Ti) was synthesized by an ultrasound-assisted impregnation method and employed to oxidize elemental mercury (Hg(0)) at 200°C in simulated coal combustion flue gas. Over 90% of Hg(0) oxidation was achieved on the Mn-Ce/Ti catalyst at
Cecilia Mondelli et al.
Chimia, 66(9), 694-698 (2012-12-06)
The heterogeneously catalyzed gas-phase oxidation of HCl to Cl(2) offers an energy-efficient and eco- friendly route to recover chlorine from HCl-containing byproduct streams in the chemical industry. This process has attracted renewed interest in the last decade due to an
Lijuan Zhao et al.
ACS nano, 6(11), 9615-9622 (2012-10-12)
The rapid development of nanotechnology will inevitably release nanoparticles (NPs) into the environment with unidentified consequences. In addition, the potential toxicity of CeO(2) NPs to plants and the possible transfer into the food chain are still unknown. Corn plants (Zea
Peng Zhang et al.
ACS nano, 6(11), 9943-9950 (2012-10-27)
Biotransformation is a critical factor that may modify the toxicity, behavior, and fate of engineered nanoparticles in the environment. CeO(2) nanoparticles (NPs) are generally recognized as stable under environmental and biological conditions. The present study aims to investigate the biotransformation
Produkty
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells