Merck
642800
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,5-dibromobenzonitrile
97%
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H2(Br)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
152-156 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1C#N
InChI
1S/C7H4Br2N2/c8-5-1-4(3-10)7(11)6(9)2-5/h1-2H,11H2
Klucz InChI
WLZCMGXAEXFAQA-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)