Kluczowe dokumenty
634417
Yttrium iron oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Iron yttrium oxide, YIG, Yttrium ferrite garnet, Yttrium iron garnet
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
20-40 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm (BET)
gęstość
5.11 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Fe]=O.O=[Fe]O[Y]=O.O=[Y]O[Y]=O
InChI
1S/5Fe.12O.3Y
Klucz InChI
UVXIKKWNYGPENJ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.
Magnetic materials permeate numerous daily activities in our lives. They are essential components of a diversity of products including hard drives that reliably store information on our computers, decorative magnets that keep the shopping list attached to the refrigerator door, electric bicycles that speed our commute to work, as well as wind turbines for conversion of wind energy to electrical power.