Merck
634026
Sigma-Aldrich
Nickel-62Ni
95 atom % (62Ni)
Synonim(y):
Nickel-62
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
62Ni
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
61.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141729
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % (62Ni)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[62Ni]
InChI
1S/Ni/i1+3
Klucz InChI
PXHVJJICTQNCMI-AKLPVKDBSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)