Merck
633569
Sigma-Aldrich
1-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
solid
mp
52-57 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
Cn1cncc1C=O
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-4-6-2-5(7)3-8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
BNYKZFOZWZMEJD-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Aldehydes are perennially attractive building blocks due to their ability to easily react with many nucleophiles.