Kluczowe dokumenty
632414
Indole-7-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
7-Formylindole
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
mp
87-91 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccc2cc[nH]c12
InChI
1S/C9H7NO/c11-6-8-3-1-2-7-4-5-10-9(7)8/h1-6,10H
Klucz InChI
XQVZDADGTFJAFM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- reactant for preparation of antiandrogens
- reactant for preparation of antiplatelet agent
- reactant for preparation of liver X receptor (LXR) agonists
- reactant for preparation of antagonists of the EP3 receptor for prostaglandin E2
- reactant for preparation of inhibitors of glycoprotein perforin
- reactant for preparation of potent antitubulin agents
- reactant for preparation of potential insulin receptor activators
- reactant for preparation of potential scaffolds for peptide mimetics
- reactant for preparation of 5-Hydroxytryptamine1D receptor antagonist
- reactant for preparation of indolocarbazole kinase inhibitors
Used in an efficient synthesis of fused pyrroloquinolinedicarboxylates from acetylenedicarboxylates and triphenylphosphine.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 137, 207-207 (2006)