Merck
631884
Sigma-Aldrich
Barium zirconate
nanopowder, <50 nm particle size, 98.5% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
BaZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98.5% trace metals basis
Formularz
nanopowder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zirconium
wielkość cząstki
<50 nm
gęstość
5.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ba++].[O-][Zr]([O-])=O
InChI
1S/Ba.3O.Zr/q+2;;2*-1;
Klucz InChI
DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preparation of nanosized barium zirconate powder by thermal decomposition of urea in an aqueous solution containing barium and zirconium, and by calcination of the precipitate.
Boschini F,et al.
J. Eur. Ceram. Soc., 23(16), 3035-3042 (2003)
Synthesis and sintering of large batches of barium zirconate nanopowders.
Sin A, et al.
Journal of the American Ceramic Society. American Ceramic Society, 85(8), 1928-1932 (2002)