Merck
400599
Sigma-Aldrich
Rubidium chromate
Synonim(y):
Dioxido(dioxo)chromium rubidium(1+)
About This Item
Wzór liniowy:
Rb2CrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.93
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz:
powder
Formularz
powder
Poziom jakości
stężenie
14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration)
gęstość
3.518 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Rb+].[Rb+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.4O.2Rb/q;;;2*-1;2*+1
Klucz InChI
WXLJFWCCZKCVSQ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)