Merck
631361
Sigma-Aldrich
4′-Acetamidoacetophenone
97%
Synonim(y):
4′-Acetylacetanilide, 4-Acetamidoacetophenone, N-(4-Acetylphenyl)acetamide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CONHC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
166-170 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-3-5-10(6-4-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Klucz InChI
WECHHDJTILFYQT-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)