Próba
97%
Postać
solid
mp
132-136 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ketone
ciąg SMILES
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
Klucz InChI
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)