Merck
616435
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-d3 hydantoin
99 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12D3H10N2O3
Masa cząsteczkowa:
236.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])N1C(=O)NC(CC)(C1=O)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/i2D3
Klucz InChI
OQPLORUDZLXXPD-BMSJAHLVSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.