Kluczowe dokumenty
790419
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
Synonim(y):
(1-Ethoxyformimidoyl)formic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-2-iminoacetic acid ethyl ester, Ethyl 1-carbethoxyformimidate, Ethyl carboethoxyformidimate, Ethyl ethoxycarbonylformimidate, Ethyl ethoxyiminoacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426
gęstość
1.042 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N=C(OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C6H11NO3/c1-3-9-5(7)6(8)10-4-2/h7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
DSHWMBCJDOGPTB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
162.3 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72.4 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)