Merck
707554
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7D4BrN
Masa cząsteczkowa:
186.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
powder
bp
235-237 °C
mp
110-115  °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c(C#N)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
Klucz InChI
HQSCPPCMBMFJJN-RHQRLBAQSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)