Merck
614378
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-d31
98 atom % D
Synonim(y):
Hexadecanoic-d31 acid, potassium salt, Palmitic-d31 acid, potassium salt, Potassium hexadecanoate-d31
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CD2)14CO2K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
Postać
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+31
ciąg SMILES
[K+].[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2;
Klucz InChI
MQOCIYICOGDBSG-HXKBIXQXSA-M
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1