Merck
614041
Sigma-Aldrich
2,6-Dichlorobenzylidene-3,4,5-d3-aminoguanidine acetate
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
Guanabenz monoacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8D3H5Cl2N4 · C2H4O2
Masa cząsteczkowa:
294.15
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
mp
193 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
CC(O)=O.[2H]c1c([2H])c(Cl)c(\C=N\NC(N)=N)c(Cl)c1[2H]
InChI
1S/C8H8Cl2N4.C2H4O2/c9-6-2-1-3-7(10)5(6)4-13-14-8(11)12;1-2(3)4/h1-4H,(H4,11,12,14);1H3,(H,3,4)/b13-4+;/i1D,2D,3D;
Klucz InChI
MCSPBPXATWBACD-LILPGTLGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)