Key Documents
614017
Vanillin-5-d1
≥90 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde-5-d1
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥90 atom % D
Próba
≥99% (CP)
Postać
solid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
tw
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[2H]c1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3/i3D
Klucz InChI
MWOOGOJBHIARFG-WFVSFCRTSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
153.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)