Merck
609919
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-(4-hydroxy-18O)
95 atom % 18O
Synonim(y):
L-4-Hydroxy-18O-phenylalanine
About This Item
Wzór liniowy:
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
183.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
masa cząsteczkowa
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
Klucz InChI
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)