Merck
608122
Sigma-Aldrich
L-Glutamine-2-13C-amine-15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCO(CH2)213CH(15NH2)CO2H
Masa cząsteczkowa:
148.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +33.0°, c = 2 in 5 M HCl
mp
185 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
NC(=O)CC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i3+1,6+1
Klucz InChI
ZDXPYRJPNDTMRX-UWTFFFEOSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)