Kluczowe dokumenty
607320
Dimethylamine-13C2,15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
mp
170-173 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
Cl.[13CH3][15NH][13CH3]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1+1,2+1,3+1;
Klucz InChI
IQDGSYLLQPDQDV-HCULJTSZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
19.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-6.70 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)