Kluczowe dokumenty
606405
Acetophenone-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
1-(phenyl-13C6)-ethanone
About This Item
Wzór liniowy:
13C6H5COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
bp
202 °C (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
gęstość
1.081 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
CC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,8+1
Klucz InChI
KWOLFJPFCHCOCG-OLGKHRKTSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
179.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
82 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?