Merck
605476
Sigma-Aldrich
D-Ribose-1,2-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C2C3H10O5
Masa cząsteczkowa:
152.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
≥99% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -20, c = 4 in H2O
mp
88-92 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
O[C@@H]1CO[13CH](O)[13C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4-,5?/m1/s1/i4+1,5+1
Klucz InChI
SRBFZHDQGSBBOR-QWNVQCSHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3