Kluczowe dokumenty
703966
3-Bromopyridine-2-carbonitrile
97%
Synonim(y):
3-Bromo-2-cyanopyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
mp
93-98 °C
grupa funkcyjna
bromo
nitrile
ciąg SMILES
Brc1cccnc1C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-5-2-1-3-9-6(5)4-8/h1-3H
Klucz InChI
HCOPIUVJCIZALB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?