Merck
604526
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1-butene-13C4
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
Br13CH213CH213CH=13CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
tw
98-100 °C (lit.)
gęstość
1.369 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
Br[13CH2][13CH2][13CH]=[13CH2]
InChI
1S/C4H7Br/c1-2-3-4-5/h2H,1,3-4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
DMAYBPBPEUFIHJ-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
33.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)