czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
bp
-6.3 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH3]N
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3/i1+1
Klucz InChI
BAVYZALUXZFZLV-OUBTZVSYSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Polecane produkty
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)