Merck
593303
Sigma-Aldrich
1-Nicotinoyloxy-13C6 succinimide
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C4H8N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
226.08 by atom % calculation
mp
139-140 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)N1O[13C](=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
InChI
1S/C10H8N2O4/c13-8-3-4-9(14)12(8)16-10(15)7-2-1-5-11-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2/i1+1,2+1,5+1,6+1,7+1,10+1
Klucz InChI
CWBHSNGMXKJGSM-MCDWIBCPSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)