Kluczowe dokumenty
633259
N-Acetoxy-d3-succinimide
98 atom % D
Synonim(y):
Acetic-d3 acid, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl ester
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
metody
protein expression: suitable
mp
133 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H7NO4/c1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h2-3H2,1H3/i1D3
Klucz InChI
SIFCHNIAAPMMKG-FIBGUPNXSA-N
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)