Kluczowe dokumenty
487635
Isovaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
3-Methylbutyric acid-1-13C
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
gęstość
0.946 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)C[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
Klucz InChI
GWYFCOCPABKNJV-HOSYLAQJSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)