Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupa funkcyjna
NHS ester
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCSSC2=NC=CC=C2
InChI
1S/C31H49N3O13S2/c35-27(7-26-48-49-28-3-1-2-8-33-28)32-9-11-40-13-15-42-17-19-44-21-23-46-25-24-45-22-20-43-18-16-41-14-12-39-10-6-31(38)47-34-29(36)4-5-30(34)37/h1-3,8H,4-7,9-26H2,(H,32,35)
Klucz InChI
HKFFRXQWQMCBEO-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)