Kluczowe dokumenty
591130
3-Methoxycarbonylphenylboronic acid
Synonim(y):
Methyl 3-boronobenzoate
About This Item
Wzór liniowy:
CH3O2CC6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.97
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
mp
205-208 °C (lit.)
Poziom jakości
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Klucz InChI
ALTLCJHSJMGSLT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant involved in:
- Suzuki-Miyaura cross-coupling
- Iterative cross-coupling of boronate building blocks
- Cross-coupling with aryl / alkenyl sulfonates
- Synthesis of symmetrical biaryls via CuCl catalyzed homocoupling
- Trifluoromethylation
- Cyanation
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Zhichun Shi et al.
Polymers, 11(11) (2019-11-27)
Four kinds of newly synthesized achiral phenylacetylenes bearing a phenylhydrogalvinoxyl residue at 4-position were polymerized by using a chiral rhodium catalyst system, [Rh(nbd)B(C6H5)4] or [Rh(nbd)Cl]2 catalysts in the presence of chiral (R)-(+)- or (S)-(-)-1-phenylethylamine ((R)- or (S)-PEA) cocatalysts. Poly(m-HGDHPA) and