Merck
590487
Sigma-Aldrich
Poly(3,5 pyridine)
Synonim(y):
Poly(3,5-pyridinediyl)
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H3N)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Zastosowanie
Light-emitting conjugated polymer.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)