Merck
589853
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine-(methyl-13C), L-Methionine-(methyl-13C), N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3SCH2CH2CH(NH-Boc)CO2H
Masa cząsteczkowa:
250.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
47-50 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCS[13CH3])C(O)=O
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)