Merck
631833
Supelco
1,4-Dioxane solution
NMR reference standard, 5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H8O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
NMR reference standard
analytical standard
stężenie
5 mM in benzene-d6 (99.6 atom % D)
metody
NMR: suitable
rozmiar probówki do NMR
3 mm × 8 in.
przydatność
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
ciąg SMILES
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Klucz InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Ilość
Probówka o średnicy zewnętrznej 3 mm zawiera 0,235 ml.
Każde opakowanie zawiera 10 probówek.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
12.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-11 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyle T Greenway et al.
The Journal of organic chemistry, 77(20), 9221-9226 (2012-10-03)
Hyperconjugation underlies many chemical phenomena of fundamental and practical importance. Owing to a great deal of interest in the anomeric effect, anomeric-like hyperconjugative effects have been thoroughly investigated in oxygen-containing systems. However, such interactions in the second- and third-row chalcogens
Daniel Gerrity et al.
Water research, 46(19), 6257-6272 (2012-10-16)
The performance of ozonation in wastewater depends on water quality and the ability to form hydroxyl radicals (·OH) to meet disinfection or contaminant transformation objectives. Since there are no on-line methods to assess ozone and ·OH exposure in wastewater, many
Venkateshwarlu Gurram et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1853-1861 (2012-05-10)
Reaction conditions for the CC cross-coupling of O(6)-alkyl-2-bromo- and 2-chloroinosine derivatives with aryl-, hetaryl-, and alkylboronic acids were studied. Optimization experiments with silyl-protected 2-bromo-O(6)-methylinosine led to the identification of [PdCl(2)(dcpf)]/K(3)PO(4) in 1,4-dioxane as the best conditions for these reactions (dcpf=1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene).
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
Megha Aggarwal et al.
PloS one, 7(12), e51288-e51288 (2012-12-20)
The nucleocapsid core interaction with endodomains of glycoproteins plays a critical role in the alphavirus life cycle that is essential to virus budding. Recent cryo-electron microscopy (cryo-EM) studies provide structural insights into key interactions between capsid protein (CP) and trans-membrane